Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901985-1G OR901985-250MG
APOSOR901985-1GEA 502 EUR
APOSOR901985-1G APOSOR901985-250MG
Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Ethyl 4-hydroxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234426
Núm. CAS: 57905-31-4