2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902068-1G OR902068-5G
APOSOR902068-1GEA 145 EUR
APOSOR902068-1G APOSOR902068-5G
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine 97%
2-(4-Morpholino)-3-methylpyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000144
Núm. CAS: 327064-60-8