2-(Benzyloxy)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902071-1G OR902071-5G
APOSOR902071-1GEA 219 EUR
APOSOR902071-1G APOSOR902071-5G
2-(Benzyloxy)pyridine 98%
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701434
Núm. CAS: 40864-08-2