(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902120-1G OR902120-5G
APOSOR902120-1GEA 366 EUR
APOSOR902120-1G APOSOR902120-5G
(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine 95%
(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine
Formula: C₅H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11150443
Núm. CAS: 18977-45-2