2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
OR902126-1G OR902126-250MG
APOSOR902126-1GEA 242 EUR
APOSOR902126-1G APOSOR902126-250MG
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 95%
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
MW: 167,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09034992
Núm. CAS: 21172-88-3