2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902128-1G OR902128-25G
APOSOR902128-1GEA 125 EUR
APOSOR902128-1G APOSOR902128-25G
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09939041
Núm. CAS: 28721-27-9