2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902247-100MG OR902247-1G OR902247-250MG
APOSOR902247-100MGEA 108 EUR
APOSOR902247-100MG APOSOR902247-1G APOSOR902247-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13175940
Núm. CAS: 883993-15-5