1-Methyl-1H-indol-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902258-1G OR902258-250MG
APOSOR902258-1GEA 155 EUR
APOSOR902258-1G APOSOR902258-250MG
1-Methyl-1H-indol-4-ol 95%
1-Methyl-1H-indol-4-ol
Formula: C₉H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834885
Núm. CAS: 7556-37-8