1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR902263-1G OR902263-250MG
APOSOR902263-1GEA 522 EUR
APOSOR902263-1G APOSOR902263-250MG
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664911
Núm. CAS: 383136-44-5