2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902320-10G OR902320-5G
APOSOR902320-10GEA 888 EUR
APOSOR902320-10G APOSOR902320-5G
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
2-(Ethylsulphanyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691983
Núm. CAS: 13920-91-7