Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR902339-1G OR902339-5G
APOSOR902339-1GEA 151 EUR
APOSOR902339-1G APOSOR902339-5G
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Pto. de fusión: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14694722
Núm. CAS: 501082-56-0