1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902445-1G OR902445-250MG
APOSOR902445-1GEA 0 EUR
APOSOR902445-1G APOSOR902445-250MG
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine
Formula: C₇H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05222853
Núm. CAS: 2920-10-7