tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR902455-1G OR902455-5G
APOSOR902455-1GEA 284 EUR
APOSOR902455-1G APOSOR902455-5G
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
MW: 242.702 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028165
Núm. CAS: 916210-27-0