2-(2-Methylpropyl)azepane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902479-1G OR902479-250MG
APOSOR902479-1GEA 806 EUR
APOSOR902479-1G APOSOR902479-250MG
2-(2-Methylpropyl)azepane 95%
2-(2-Methylpropyl)azepane
Formula: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663711
Núm. CAS: 80053-55-0