2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902508-1G OR902508-250MG
APOSOR902508-1GEA 806 EUR
APOSOR902508-1G APOSOR902508-250MG
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663469
Núm. CAS: 383127-44-4