Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 6-(chloromethyl)picolinate
OR902572-1G
APOSOR902572-1GEA 159 EUR
APOSOR902572-1G
Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878512
Núm. CAS: 49668-99-7