4-Chloroquinolin-6-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902593-1G OR902593-250MG
APOSOR902593-1GEA 517 EUR
APOSOR902593-1G APOSOR902593-250MG
4-Chloroquinolin-6-amine 97%
4-Chloroquinolin-6-amine
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702408
Núm. CAS: 1085192-91-1