5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902612-1G OR902612-5G
APOSOR902612-1GEA 183 EUR
APOSOR902612-1G APOSOR902612-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208645
Núm. CAS: 870704-26-0