N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR902636-100G
APOSOR902636-100GEA 148 EUR
APOSOR902636-100G
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129167
Núm. CAS: 7300-91-6