6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902739-1G OR902739-5G
APOSOR902739-1GEA 227 EUR
APOSOR902739-1G APOSOR902739-5G
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Formula: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04967056
Núm. CAS: 107726-24-9