2-Sec-butylpyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902826-100MG OR902826-1G OR902826-250MG
APOSOR902826-100MGEA 190 EUR
APOSOR902826-100MG APOSOR902826-1G APOSOR902826-250MG
2-Sec-butylpyrrolidine 95%
2-Sec-butylpyrrolidine
Formula: C₈H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663436
Núm. CAS: 383127-24-0