1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902860-1G OR902860-5G
APOSOR902860-1GEA 219 EUR
APOSOR902860-1G APOSOR902860-5G
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909350
Núm. CAS: 83747-12-0