2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902941-1G OR902941-5G
APOSOR902941-1GEA 219 EUR
APOSOR902941-1G APOSOR902941-5G
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14648506
Núm. CAS: 106744-74-5