2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR902951-100MG
APOSOR902951-100MGEA 957 EUR
APOSOR902951-100MG
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05189307
Núm. CAS: 524674-47-3