Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903069-25G OR903069-5G
APOSOR903069-25GEA 299 EUR
APOSOR903069-25G APOSOR903069-5G
Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Methyl piperidine-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991718
Núm. CAS: 1796-27-6