Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: thiazolo[4,5-c]pyridine
OR903144-1G OR903144-250MG
APOSOR903144-1GEA 109 EUR
APOSOR903144-1G APOSOR903144-250MG
Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Thiazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄N₂S
MW: 136,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13179628
Núm. CAS: 273-75-6