Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903261-1G OR903261-5G
APOSOR903261-1GEA 143 EUR
APOSOR903261-1G APOSOR903261-5G
Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate 97%
Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00461415
Núm. CAS: 2521-92-8