N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903353-1G OR903353-250MG
APOSOR903353-1GEA 596 EUR
APOSOR903353-1G APOSOR903353-250MG
N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
N-(2-Cyanophenyl)acetamide
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222087
Núm. CAS: 25116-00-1