4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Phenylthiazole
OR903354-1G OR903354-250MG
APOSOR903354-1GEA 78.3 EUR
APOSOR903354-1G APOSOR903354-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
4-Phenyl-1,3-thiazole
Formula: C₉H₇NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092820
Núm. CAS: 1826-12-6