tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
OR903410-100G OR903410-25G
APOSOR903410-100GEA 116 EUR
APOSOR903410-100G APOSOR903410-25G
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
tert-butyl morpholine-4-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,236 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111782
Núm. CAS: 220199-85-9