1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903411-1G OR903411-250MG
APOSOR903411-1GEA 435 EUR
APOSOR903411-1G APOSOR903411-250MG
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₇H₁₂ClNO
MW: 161,629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09742124
Núm. CAS: 91152-30-6