(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903431-1G OR903431-250MG
APOSOR903431-1GEA 848 EUR
APOSOR903431-1G APOSOR903431-250MG
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid 95%
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid
Formula: C₆H₁₃BO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18861659
Núm. CAS: 1350513-18-6