3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903534-5G
APOSOR903534-5GEA 169 EUR
APOSOR903534-5G
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833517
Núm. CAS: 13051-21-3