2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903536-100MG OR903536-1G OR903536-250MG
APOSOR903536-100MGEA 168 EUR
APOSOR903536-100MG APOSOR903536-1G APOSOR903536-250MG
2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂S
MW: 192,281 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752918
Núm. CAS: 60598-69-8