2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903593-100MG OR903593-1G
APOSOR903593-100MGEA 190 EUR
APOSOR903593-100MG APOSOR903593-1G
2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
2-Butylpiperidine hydrochloride
Formula: C₉H₁₉N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277054
Núm. CAS: 72939-23-2