N-Acetyl-2-piperidone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903928-1G OR903928-250MG
APOSOR903928-1GEA 328 EUR
APOSOR903928-1G APOSOR903928-250MG
N-Acetyl-2-piperidone 95%
N-Acetyl-2-piperidone
Formula: C₇H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800363
Núm. CAS: 3326-13-4