Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903929-1G OR903929-250MG
APOSOR903929-1GEA 377 EUR
APOSOR903929-1G APOSOR903929-250MG
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₆H₅N₃O₂
MW: 151,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053713
Núm. CAS: 918538-04-2