(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903938-1G OR903938-250MG
APOSOR903938-1GEA 432 EUR
APOSOR903938-1G APOSOR903938-250MG
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752783
Núm. CAS: 67451-42-7