2-(2-Thienyl)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903976-1G OR903976-250MG
APOSOR903976-1GEA 394 EUR
APOSOR903976-1G APOSOR903976-250MG
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
2-(2-Thienyl)piperidine
Formula: C₉H₁₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663548
Núm. CAS: 270902-38-0