1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904018-1G OR904018-5G
APOSOR904018-1GEA 290 EUR
APOSOR904018-1G APOSOR904018-5G
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664904
Núm. CAS: 86454-35-5