2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxy-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR904134-1G OR904134-250MG
APOSOR904134-1GEA 533 EUR
APOSOR904134-1G APOSOR904134-250MG
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05189295
Núm. CAS: 185510-44-5