1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904181-1G OR904181-250MG
APOSOR904181-1GEA 683 EUR
APOSOR904181-1G APOSOR904181-250MG
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664910
Núm. CAS: 383136-42-3