4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904216-250MG OR904216-5G
APOSOR904216-250MGEA 0 EUR
APOSOR904216-250MG APOSOR904216-5G
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466338
Núm. CAS: 84547-87-5