2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904253-250MG OR904253-5G
APOSOR904253-250MGEA 168 EUR
APOSOR904253-250MG APOSOR904253-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine
Formula: C₉H₁₃NS
MW: 167,271 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04055859
Núm. CAS: 42404-23-9