N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904295-1G
OR904295-5G
APOSOR904295-1GEA
87
EUR
APOSOR904295-1G
APOSOR904295-5G
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Formula:
C₁₀H₂₂N₂ MW: 170,295 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08059893 Núm. CAS: 62995-79-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)