4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904301-100MG OR904301-1G OR904301-250MG
APOSOR904301-100MGEA 168 EUR
APOSOR904301-100MG APOSOR904301-1G APOSOR904301-250MG
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole
Formula: C₈H₈N₂S
MW: 164,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02665526
Núm. CAS: 383142-64-1