4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904323-1G OR904323-250MG
APOSOR904323-1GEA 224 EUR
APOSOR904323-1G APOSOR904323-250MG
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19684099
Núm. CAS: 2096338-63-3