(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904431-1G OR904431-250MG
APOSOR904431-1GEA 387 EUR
APOSOR904431-1G APOSOR904431-250MG
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₉H₁₀N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101227
Núm. CAS: 1286693-23-9