Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904554-1G OR904554-5G
APOSOR904554-1GEA 43.5 EUR
APOSOR904554-1G APOSOR904554-5G
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate 98%
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00496785
Núm. CAS: 7399-93-1