2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(tert-Butyl)pyrrolidine hydrochloride
OR904587-100MG OR904587-1G OR904587-250MG
APOSOR904587-100MGEA 209 EUR
APOSOR904587-100MG APOSOR904587-1G APOSOR904587-250MG
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₇N·ClH
MW: 163,688 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357529
Núm. CAS: 558478-78-7